Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lados rectos con certificación de limpieza
Código de producto. 11714299 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11714299 500 ml paquete de 12
11794289 125 ml 24 PCS
11724299 1 l paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11714299
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
  • Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Los frascos son esterilizables en autoclave, pero los tapones no
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 55 mm
Cantidad 12/pack
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Closure Included Sí
Tamaño del tapón 89-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca