Learn More
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de pared recta con certificado de pureza
Código de producto. 11704299 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
53-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11704299 250 ml 70-400 mm 24 PCS
11784289 60 ml 53-400 mm 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11704299
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tarros de cristal transparentes de paredes rectas ideales para muestreo de suelos y aplicaciones medioambientales. Los tarros de cristal transparentes de paredes rectas Fisherbrand™ con tapones están diseñados para facilitar la dispensación y el llenado.
Tarros de cristal transparentes de paredes rectas ideales para muestreo de suelos y aplicaciones medioambientales. Los tarros de cristal transparentes de paredes rectas Fisherbrand™ con tapones están diseñados para facilitar la dispensación y el llenado.
  • Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • No esterilizables en autoclave
  • Los frasco se envasan con tapones incluidos
  • La tapa está forrada con PTFE
  • Fabricados con vidrio de sosa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 24/pack
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Closure Included Sí
Revestimiento del tapón PTFE
Tamaño del tapón 70-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave hasta 120 °C