Learn More
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
88.30€ - 399.00€
| CAS | 14457-87-5 |
|---|---|
| Número MDL | MFCD00016004 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15427465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.03 |
1g |
88.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15437465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.06 |
5g |
175.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15447465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.14 |
399.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
| 14457-87-5 | |
| MFCD00016004 |
Especificaciones
| Cerium(III) bromide | |
| 14457-87-5 | |
| MFCD00016004 | |
| Soluble in water. | |
| 99.99% | |
| Ampule | |
| 5.18 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| 14,1995 | |
| 379.83 | |
| Odorless | |
| Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen