Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™
Beschreibung
- Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
- Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla
- Conexión de manguera de succión de rosca
- Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
- Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
- Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
- Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Material | Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Duran Cilindro de vidrio |
| Volumen (métrico) | De 2 a 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Incrementos | 0,25 mL |
| Precisión | 0,6% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?