Learn More
Cephalothin sodium salt, Thermo Scientific™
A first-generation cephalosporin antibiotic
99.00€ - 379.00€
| CAS | 58-71-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H15N2NaO6S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 418.414 |
| Número MDL | MFCD00072025 |
| Clave InChI | VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M |
| Sinónimo | 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt |
| PubChem CID | 23675321 |
| ChEBI | CHEBI:3542 |
| Nombre IUPAC | sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15416999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.03 |
1g |
99.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15426999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.06 |
5g |
379.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCephalothin sodium salt is used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics1, strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics2, and for immunology studies in relation to antibiotics.3 It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
| 58-71-9 | |
| 418.414 | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| 23675321 | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| MFCD00072025 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| CHEBI:3542 | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
Especificaciones
| Cephalothin sodium salt | |
| Odorless | |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| 4120706 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23675321 | |
| 418.42 |
| 58-71-9 | |
| White | |
| MFCD00072025 | |
| 14,1982 | |
| Soluble in water | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 418.414 | |
| CHEBI:3542 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-394-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0388300
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Cephalothin sodium salt
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Cefalotin sodium