Learn More
Centrophenoxine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
40.10€ - 288.00€
| CAS | 3685-84-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H17Cl2NO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 294.17 |
| Número MDL | MFCD00012533 |
| Clave InChI | FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal |
| PubChem CID | 19379 |
| Nombre IUPAC | hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15466259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.06 |
5g |
40.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15476259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.14 |
25g |
84.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15486259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.22 |
100g |
288.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid; activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
| C12H17Cl2NO3 | |
| MFCD00012533 | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride |
Especificaciones
| Centrophenoxine hydrochloride | |
| C12H17Cl2NO3 | |
| 14,5780 | |
| FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride | |
| 19379 | |
| 98% |
| 3685-84-5 | |
| MFCD00012533 | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 294.17 | |
| 294.17 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 222-975-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0440000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures