Learn More
Ratiolab™ Tubos para centrífuga
Código de producto. 10241460
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10241460 50 mL paquete de 250
15275316 15 mL paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10241460 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 3300003
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos para centrífuga con tapón rojo, graduaciones impresas y campo para escribir mate.
  • Estructura de polipropileno
  • Libre de ARNasa, ADNasa, endoxinas, pirógenos y ATP
  • Disponible con fondo cónico o independiente
  • Disponible en versiones estéril y no estéril
  • Rango de temperatura desde −80° a +121 °C
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Altura (métrico) 115 mm
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
RCF máx. 11 g