Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga/agitador
Código de producto. 15909350 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
Centrífuga: Rotor de tubos de 12 espacios de 1.5/2,0 ml: 24 ml Volumen líquido máximo total del rotor de tubos de 6 espacios de 5 ml: 30 ml volumen líquido máximo total agitador: más de 3 litros. El diámetro del recipiente no debe superar los 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15909350 Centrífuga: Rotor de tubos de 12 espacios de 1.5/2,0 ml: 24 ml Volumen líquido máximo total del rotor de tubos de 6 espacios de 5 ml: 30 ml volumen líquido máximo total agitador: más de 3 litros. El diámetro del recipiente no debe superar los 130 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15909350
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La centrífuga/agitador Fisherbrand™ es la primera centrífuga de alta velocidad (12.500 rpm) y agitador magnético (3 l) combinados en una sola unidad. Esta innovación de diseño permite un ahorro sustancial de costes para los laboratorios al no tener que comprar dos equipos, un agitador y una centrífuga, ya que la centrífuga/agitador Fisherbrand™ lo hace todo.
Garantía de 5 años
Centrífuga/agitador Fisherbrand™:
  • Fabricado con ABS y policarbonato resistente a productos químicos, lo que facilita la limpieza, no requiere mantenimiento y ayuda a reducir el coste de propiedad.
  • El moderno diseño de perfil bajo es compacto y tiene un tamaño reducido para laboratorios con espacio de mesa limitado y altura limitada que, en última instancia, ayuda a reducir el desorden en el laboratorio.
  • Un panel de control digital retroiluminado fácil de usar para tiempo, velocidad y operaciones garantiza resultados eficaces y optimiza el proceso de flujo de trabajo al permitir una configuración rápida.
  • Capacidad: Centrífuga: Rotor de tubos de 12 posiciones de 1,5/2,0 ml: 24 ml de volumen total máximo de líquido, rotor de tubos de 6 posiciones de 5 ml: Volumen total máximo de líquido de 30 ml, agitador: 3 litros o más.
  • El diámetro del recipiente no debe superar los 130 mm (6,70 pulg.)
  • Incluye: rotor de tubos de 5 ml
  • Rotor de tubos de 1,5/2,0 ml
  • Rotor del agitador magnético
  • 12 adaptadores de tubos de 0,2 ml
  • 12 adaptadores de tubos de 0,5 ml
  • 2 alfombrillas de silicona para la tapa del agitador
  • 2 barras agitadoras
  • 1 adaptador de alimentación con doble aislamiento y de baja tensión con 4 conectores intercambiables
Microcentrífuga de alta velocidad:
  • La centrífuga de alta velocidad (12 500 rpm) está diseñada para ofrecerle la máxima velocidad y flexibilidad y es cómoda y fácil de usar.
  • Ideal para la mayoría de los protocolos que requieren revoluciones rápidas (12 500 rpm/9 800 x g), y adecuada para PCR, separación de células de microfiltro y protocolos HPLC.
  • Tiempo ajustable (de 30 segundos a 60 minutos) y velocidad (de 500 a 12500 rpm) - La velocidad variable se puede ajustar en RPM o RCF y tiene aceleración rápida y ruptura controlada rápida.
  • Se incluyen dos rotores, 12 espacios para tubos de 1,5/2,0 ml y 6 espacios para tubos de 5 ml con adaptadores para tamaños de tubos adicionales.
  • La anulación manual de la tapa permite a los usuarios abrir la tapa en caso de un fallo del suministro eléctrico y evita la pérdida de muestras.
  • Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, el rotor está atascado o la unidad no está equilibrada.
  • Tubos compatibles: 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 5,0 ml
Agitador magnético:
  • El agitador magnético de alto rendimiento (3L Plus) está diseñado para proporcionar un acoplamiento magnético potente que garantiza una alineación precisa y uniforme de la barra agitadora, reduciendo significativamente la posibilidad de que se produzcan giros descontrolados.
  • Ideal para trabajar con muestras sensibles, como líneas celulares y protocolos que requieren una mezcla más agresiva para lograr rápidamente la dilución completa de las muestras en la solución.
  • Los múltiples modos de agitación, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj y oscilante permiten controlar los protocolos con precisión para obtener resultados reproducibles.
  • Velocidad Máx.: Centrífuga a 12 500 rpm, Agitador a 2 500 rpm
  • Tiempo ajustable (de 30 segundos a 60 minutos o continuo) y velocidad (de 50 a 2.500 rpm).
  • Después de horas de uso continuo, la unidad permanece fría para garantizar la integridad de las muestras.
  • La tecnología del sensor evita que el rotor del agitador se utilice a más de 2500 rpm, lo que ayuda a proteger a los usuarios y a evitar daños en la unidad.
  • Se incluye una alfombrilla de silicona para ayudar a prevenir derrames y para ayudar a mantener los vasos estables.
  • En el rotor del agitador se utilizan imanes de tierras raras de alta calidad para garantizar el acoplamiento magnético más fuerte.
  • Dos barras agitadoras de tierras raras (40 x 12 mm) incluidas con revestimiento de PTFE para resistencia química.
Certificaciones:
CE, SGS, RoHS2, WEEE
  • EN/IEC 61010-1 ed. 3.1, 2017
  • EN/IEC 61010-2-051 ed.3, 2015
  • Estándar UL 61010-1 ed.3, 2012
  • Estándar UL 61010-2-051 ed.3, 2015
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
1-12 (R2017)
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
2-051 (R2015)
  • IEC 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)
  • FCC Parte 15 subparte B: 2015
  • ICES-003, Número 6
Garantía
5 años
Especificaciones
Capacidad Centrífuga: Rotor de tubos de 12 espacios de 1.5/2,0 ml: 24 ml Volumen líquido máximo total del rotor de tubos de 6 espacios de 5 ml: 30 ml volumen líquido máximo total agitador: más de 3 litros. El diámetro del recipiente no debe superar los 130 mm
Vel. máx Centrífuga de 12 500 rpm, agitador de 2500 rpm
RCF máx. 9.783 x g
Temporizador Sí
Certificaciones/conformidad CE, SGS, RoHS2, WEEE
Amperaje 6,5 A
Características de seguridad Fusible de seguridad por desequilibrio e inclinación, tapa de bloqueo de seguridad
Requisitos eléctricos Entrada 12 V CC universal
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 23,37 x 18,54 x 11,94 cm (9,2 x 7,3 x 4,7 pulg). Placa del agitador: aprox. 130 mm de diámetro
Tipo de controlador Codificador giratorio
Rotor incluido Sí
Garantía 5 años
Refrigerado No
Tiempo de actividad Centrífuga: 30 segundos a 60 minutos (incrementos de 5 segundos), Agitador: Modo agitador 30 segundos a 60 minutos o continuo (incrementos de 5 segundos), modo agitador oscilante 1 segundo a 60 minutos o continuo, período oscilante 30 segundos a 15 minuto
Peso neto 4,08 lb
Memoria para programas Memoria de última ejecución
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Rotor Rotor de tubo de 5 ml, rotor de tubo de 1,5/2,0 ml, rotor de agitador magnético
Tipo de producto Centrífuga/agitador
Tipo de pantalla Digital