Learn More
IKA™ Agitador centrífugo R 1355, 2 hojas
Código de producto. 10231861 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10231861 550 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10231861 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.70€
    279.00€ / paquete de 1
    Ahorro 26.70€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elemento de agitación de centrífuga de dos palas para la agitación en recipientes redondos de cuello estrecho a velocidades de media a alta.
  • Con dos palas
  • Las palas se abren con cada vez mayor velocidad.
  • Para agitar en recipientes redondos con cuellos estrechos.
  • El efecto es parecido al de un agitador de hélice con 4 palas.
  • Para velocidades de media a al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo R 1355
Diámetro (imperial) del ventilador 1,9 cm (0,9 x 3,9 pulg)
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) del ventilador 24/100 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Agitación en recipientes redondos de cuello estrecho a velocidades de media a alta.
Longitud (imperial) 21,7 in
Longitud (métrico) 550 mm
Velocidad 800 rpm
Tipo Agitador de centrífuga