Learn More
Greiner Bio-One Cellview™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Código de producto. 15260679
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Black, Clear Bottom, Fondo transparente
Código de producto. Color
15260679 Black, Clear Bottom, Fondo transparente
1 options
Código de producto. 15260679 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00€
    1177.89€ / paquete de 16
    Ahorro 117.11€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color:Fondo transparente negro; Esterilidad:Estéril; Tapa:Con tapa
  • Geometría redonda de pocillos para reducir las distorsiones ópticas
  • Marco negro sobre el que se pega un fondo de vidrio borosilicato de 175 μm
  • Tratamiento para cultivo celular
  • Envasados individualmente con tapa
Garantía
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
BreakApart No
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de enlace No adherente
Color Black, Clear Bottom, Fondo transparente
Tipo de producto Imaging Microplate
Material Cicloolefina, Borosilicate Glass
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 483 μL
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.° por paquete 1
Cantidad 16/Cs.
Color de pocillo Fondo transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm