Learn More
Haleco™ Polvo gelificante absorbente PolluMax
Código de producto. 15254374
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
280 L
Código de producto. Capacidad (métrico)
15254374 280 L
1 options
Código de producto. 15254374 Proveedor Haleco™ N.º de proveedor GLP227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.18€
    150.89€ / paquete de 1
    Ahorro 165.29€
    52% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Absorbe, gelifica y seca soluciones acuosas para facilitar la limpieza del suelo.
  • Alta capacidad de absorción de hasta 40 veces su peso.
  • El gel se derrama en pocos segundos dependiendo de la viscosidad del producto, después de lo cual se puede barrer o recoger fácilmente el gel obtenido.
  • Se suministra en un cubo de 7,3 kg.
  • No es una solución adecuada para la recogida de hidrocarburos y derivados a menos que estén emulsionados.
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 280 L
Material Celulosa
Tipo Gelificante
Cantidad de embalaje 1 unidad
Peso (métrico) 7.3 kg