Learn More
Fisherbrand™ Membranas de celulosa
Código de producto. 11795305 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Punto de burbuja:
3.1 bar
4 bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Punto de burbuja unitSize
11795305 25 mm 4 bar paquete de 100
11715315 25 mm 3.1 bar paquete de 100
11725315 47 mm 3.1 bar paquete de 100
11705315 47 mm 4 bar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11795305
Adecuado para la clarificación y esterilización de fluidos biológicos . Los™ filtros de membranas de celulosa de Fisherbrand están compuestos de acetato de celulosa pura modificado para ofrecer a los investigadores los filtros de unión más bajos dis
  • Filtración estéril de soluciones acuosas (medios nutrientes, sueros, tampones)
  • Filtración esterilizante de proteínas y enzimas
  • Ofrecen un alto rendimiento de las muestras
  • Reduce los cambios de filtro al filtrar soluciones proteináceas
  • Con estudios de unión de receptores
  • Características de baja adherencia
  • Fabricadas con PTFE hidrófilo
  • La estructura de tamaño de poro uniforme permite caudales uniformes
  • Resistencia actual y estabilidad de dimensiones (130psi) y 135° C
Especificaciones
Punto de burbuja 4 bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltro
Material Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 18,5 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril de soluciones acuosas (medios de nutrientes, tampones y sueros), filtración estéril de proteínas y enzimas, estudios de unión de receptores
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 25 mm