Learn More
Fisherbrand™ Membranas de celulosa
Código de producto. 11725315 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Punto de burbuja:
3.1 bar
4 bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Punto de burbuja unitSize
11725315 47 mm 3.1 bar paquete de 100
11715315 25 mm 3.1 bar paquete de 100
11705315 47 mm 4 bar paquete de 100
11795305 25 mm 4 bar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11725315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para la clarificación y esterilización de fluidos biológicos . Los™ filtros de membranas de celulosa de Fisherbrand están compuestos de acetato de celulosa pura modificado para ofrecer a los investigadores los filtros de unión más bajos dis
  • Filtración estéril de soluciones acuosas (medios nutrientes, sueros, tampones)
  • Filtración esterilizante de proteínas y enzimas
  • Ofrecen un alto rendimiento de las muestras
  • Reduce los cambios de filtro al filtrar soluciones proteináceas
  • Con estudios de unión de receptores
  • Características de baja adherencia
  • Fabricadas con PTFE hidrófilo
  • La estructura de tamaño de poro uniforme permite caudales uniformes
  • Resistencia actual y estabilidad de dimensiones (130psi) y 135° C
Especificaciones
Punto de burbuja 3.1 bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltro
Material Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 40 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril de soluciones acuosas (medios de nutrientes, tampones y sueros), filtración estéril de proteínas y enzimas, estudios de unión de receptores
Caudal de gas 25 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 47 mm