Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo CELLSTAR
Código de producto. 10384601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Envase:
1000/paq.
25/paq.
500/paq.
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
RCF máx.:
2800 x g
4000 x g
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
450 PCS
500 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Diámetro (métrico) RCF máx. Tamaño de la unidad
10384601 15 ml 1000/paq. 17 mm 4000 x g 1000 PCS
10111011 15 ml 500/paq. 17 mm 4000 x g 500 PCS
10480623 50 mL 25/paq. 30 mm 2800 x g 450 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10384601 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 188271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00€
    352.28€ / paquete de 1000
    Ahorro 100.72€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Los tubos de ensayo Greiner Bio-One™ CELLSTAR se recomiendan para el almacenamiento de muestras químicas y biológicas.
  •  Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Tapón de rosca azul, graduaciones azules y área de escritura blanca
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Single-use
Material Polipropileno
Para utilizar con Para el almacenamiento de muestras químicas y biológicas
N.° por paquete 1000
Envase 1000/paq.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Screw Cap
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 4000 x g