Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo CELLSTAR
Descripción
- Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Tapón de rosca azul, graduaciones azules y área de escritura blanca
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 500/paq. |
| Cantidad | 500/Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |