Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ Microplaca de fondo plano de 96 pocillos tratada con cultivo celular
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
- Contenido no citotóxico
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
- Apilable
- Numeración consecutiva de lotes
- Huella uniforme; conforme a (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
- El riesgo de contaminación por el material de muestra que se transporta es minimizado
- μClear™ La parte inferior extiende la capacidad de detección hasta 340 nm
- Perfil del pozo: pozo de fondo en F/chimenea (fondo plano)
- Área de crecimiento por pocillo: 34 mm²
- Volumen de trabajo por pocillo: 25 μl-340 μyo
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cell Culture Microplate |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Mostrar más |