Learn More
Greiner Bio-One Raspadores de células
Description
- Estéril
- Diseño de raspador optimizado para obtener la máxima recolección de células
- Ángulo de giro de 60 °C
- Envasado individualmente
Service Plan
No
Warranty
No
Specifications
Specifications
| Longitud de la hoja (imperial) | 0.71 in. |
| Longitud de la hoja (métrico) | 1,8 cm |
| Anchura de la hoja (imperial) | 0.32 in. |
| Anchura (métrico) de la hoja | 8.2 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 28 cm |
| N.º por caja | 100/caja |
| Tipo de producto | Raspador de células |
| Esterilidad | Estéril |
| Material | Polystyrene (Handle) |