Learn More
Eppendorf™ Frasco para cultivo celular con tapón de filtro con ventilación, tratados para cultivo de tejidos
Recipiente preferido para el cultivo a largo plazo o la expansión a gran escala de células, lo que proporciona protección contra contaminación. Los frascos para cultivo celular Eppendorf™ con tapón de filtro con ventilación y tratados para cultivo de tejido son estériles, sin pirógenos, ADNasa, ARNasa, ADN humano ni ADN bacteriano y no citóxicos.
Especificaciones
| Color | Transparente |
|---|---|
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) |
|
| Revestimiento de superficie | Tratado para cultivo de tejidos |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -86 °C a +60 °C |
Descripción
- Cuenta con geometría ConvexAcces™ para facilitar el acceso al área de crecimiento y un tratamiento celular más fácil y seguro
- Intercambio de gases optimizado y protección contra la contaminación gracias a la tecnología de filtro de aire de alta eficiencia
- La tapa antirodamiento con corrugación facilita los pasos de cultivo cuando es necesario dejar la tapa a un lado
- 100 % de control en línea para frascos sin fugas y máxima seguridad
- Identificación directa de superficies en frasco y tapón
- Disponibles en tres tamaños: T–25, T–75 y T–175 con superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
Especificaciones
| Transparente | |
|
|
| De -86 °C a +60 °C | |
| SAL 10-6 |
| Poliestireno | |
| Tratado para cultivo de tejidos | |
| No esterilizable en autoclave |