Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Matraz de cultivo celular de repuesto
Código de producto. 12947286
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12947286 1000 mL cada uno
12927286 125 mL cada uno
12937286 250 mL cada uno
11709302 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12947286 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 2183733
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Prolongue la vida útil de sus sistemas de agitación de cultivos celulares de la serie BS-200 con este matraz de cultivo celular de repuesto.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
Los recipientes de cultivo incorporan un diseño de base único que, junto con el agitador con extremo de perilla, garantiza que las células se levanten en suspensión a las velocidades más bajas posibles. Esta suave acción de agitación favorece un alto rendimiento celular al evitar el cizallamiento celular. Los matraces de repuesto no incluyen tapas ni mecanismos de agitación.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Agitadores biológicos de vidrio sin tapones de cierre, sellos o varillas de agitación
Forma del fondo Plano