Learn More
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
142.65€ - 592.00€
| CAS | 78439-06-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H32N6O12S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 636.648 |
| Número MDL | MFCD00153936 |
| Clave InChI | NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N |
| PubChem CID | 131673973 |
| ChEBI | CHEBI:3509 |
| Nombre IUPAC | 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
| SMILES | CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15457829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03 |
1g |
158.00€ 142.65€ / 1 g Ahorro 15.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15467829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06 |
5g |
592.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
| 78439-06-2 | |
| 636.648 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| CHEBI:3509 | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| C22H32N6O12S2 | |
| MFCD00153936 | |
| 131673973 | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
Especificaciones
| Ceftazidime pentahydrate | |
| White | |
| MFCD00153936 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate | |
| 131673973 | |
| 636.65 |
| 78439-06-2 | |
| C22H32N6O12S2 | |
| Sparingly soluble in aqueous solution | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O | |
| 636.648 | |
| CHEBI:3509 | |
| 95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold