Learn More
Cefpirome sulfate, 95%, Thermo Scientific™
A fourth generation cephalosporin antibiotic
119.00€
| CAS | 98753-19-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H24N6O9S3 |
| Peso molecular (g/mol) | 612.647 |
| Número MDL | MFCD11864966 |
| Clave InChI | RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N |
| PubChem CID | 134129654 |
| Nombre IUPAC | (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| SMILES | CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15497179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66001.03 |
1g |
119.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 98753-19-6 | |
| 612.647 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| C22H24N6O9S3 | |
| MFCD11864966 | |
| 134129654 | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
Especificaciones
| Cefpirome sulfate | |
| White | |
| MFCD11864966 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate | |
| 134129654 | |
| 95% |
| 98753-19-6 | |
| C22H24N6O9S3 | |
| Soluble in DMSO | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] | |
| 612.647 | |
| 612.66 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : UW8970000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold