Learn More
Cefoxitin sodium, 92.7-97%, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
61.15€ - 191.00€
| CAS | 33564-30-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H16N3NaO7S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 449.428 |
| Número MDL | MFCD00079042 |
| Clave InChI | GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M |
| PubChem CID | 23667300 |
| ChEBI | CHEBI:3501 |
| Nombre IUPAC | sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMILES | COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15408309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.MD |
250mg | |||||||
|
15498299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.03 |
1g |
191.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 33564-30-6 | |
| 449.428 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| CHEBI:3501 | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| MFCD00079042 | |
| 23667300 | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
Especificaciones
| Cefoxitin sodium | |
| White | |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| 843°C | |
| Soluble in water or methanol | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] | |
| 449.428 | |
| CHEBI:3501 | |
| 92.7 to 97% |
| 33564-30-6 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00079042 | |
| 14,1936 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23667300 | |
| 449.43 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 251-574-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold