Learn More
Cefotetan disodium, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
119.00€
| CAS | 74356-00-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C17H15N7Na2O8S4 |
| Peso molecular (g/mol) | 619.568 |
| Número MDL | MFCD00941449 |
| Clave InChI | ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L |
| PubChem CID | 53024 |
| Nombre IUPAC | disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMILES | CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15427479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66206.MC |
100mg |
119.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 74356-00-6 | |
| 619.568 | |
| ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L | |
| disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C17H15N7Na2O8S4 | |
| MFCD00941449 | |
| 53024 | |
| CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Especificaciones
| Cefotetan disodium | |
| White | |
| MFCD00941449 | |
| Freely soluble in aqueous solution | |
| CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
| 619.568 | |
| 619.58 |
| 74356-00-6 | |
| C17H15N7Na2O8S4 | |
| 798°C | |
| ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L | |
| disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 53024 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 277-834-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold