Learn More
Cefmetazole, Thermo Scientific™
A broad spectrum second generation cephalosporin antibiotic
367.00€
| CAS | 56796-20-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H17N7O5S3 |
| Peso molecular (g/mol) | 471.53 |
| Número MDL | MFCD00865068 |
| Clave InChI | SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N |
| PubChem CID | 42008 |
| ChEBI | CHEBI:3489 |
| Nombre IUPAC | (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMILES | CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15478289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66791.06 |
5g |
367.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 56796-20-4 | |
| 471.53 | |
| SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N | |
| CHEBI:3489 | |
| CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| C15H17N7O5S3 | |
| MFCD00865068 | |
| 42008 | |
| (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Especificaciones
| Cefmetazole | |
| White | |
| MFCD00865068 | |
| SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N | |
| (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 42008 | |
| 471.53 |
| 56796-20-4 | |
| C15H17N7O5S3 | |
| Soluble in water | |
| CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O | |
| 471.53 | |
| CHEBI:3489 |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 260-384-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0372000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold