Learn More
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
157.00€ - 474.00€
| CAS | 91832-40-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H13N5O5S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 395.408 |
| Número MDL | MFCD00865030 |
| Clave InChI | RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N |
| PubChem CID | 6915944 |
| ChEBI | CHEBI:3485 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMILES | C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15447809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.03 |
1g |
157.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15457809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.06 |
5g |
474.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
| 91832-40-5 | |
| 395.408 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| CHEBI:3485 | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| C14H13N5O5S2 | |
| MFCD00865030 | |
| 6915944 | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Especificaciones
| Cefdinir | |
| White to Yellow | |
| MFCD00865030 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 6915944 | |
| 395.41 |
| 91832-40-5 | |
| C14H13N5O5S2 | |
| Soluble in water | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O | |
| 395.408 | |
| CHEBI:3485 | |
| 95% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367250
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold