Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón para formulación de silicona curada con platino Catalyst
Código de producto. 15541375 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,42 mm
2,06 mm
2,79 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15541375 1,42 mm paquete de 6
15531375 0,25 mm paquete de 6
15551375 2,06 mm paquete de 6
15561375 2,79 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15541375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    114.33€ / paquete de 6
    Ahorro 16.67€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
  • Montaje que ahorra tiempo
  • Cuatro formulaciones para una gama de compatibilidad química
  • Para su uso con tubos/bobinas de extensión de catalizador
Especificaciones
Descripción Conjunto de tubos con tapón
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Diámetro interior (métrico) 1,42 mm
Tipo de producto Conjunto de tubos