Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de tubos con tapón para formulación de alimentos Catalyst Norprene
Código de producto. p-6877030 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15511335 0,8 mm 1,6 mm paquete de 12
15521335 1,6 mm 1,6 mm paquete de 12
15531335 3,2 mm 1,6 mm paquete de 12
15541335 4,8 mm 1,6 mm paquete de 12
15551335 6,4 mm 1,6 mm paquete de 12
15561335 8 mm 1,6 mm paquete de 12
15571335 4,8 mm 2,4 mm paquete de 12
15581335 6,4 mm 2,4 mm paquete de 12
15591335 8 mm 2,4 mm paquete de 12
15501345 9,5 mm 2,4 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15511335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Enlaces y conjuntos preconfigurados y listos para usar.
  • Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
  • Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Descripción Conjunto de tubos con tapón
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm