Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas para formulación de alimentos Catalyst Norprene™
Código de producto. 15541305 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15541305 1,6 mm cada uno
15551305 3,2 mm cada uno
15561305 4,8 mm cada uno
15571305 6,4 mm cada uno
15581305 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15541305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en longitudes estándar de 15 m.
    • Incluye silicona curada con platino, dos TPE y un material de tubos de PVC de larga duración
    • Disponibles en configuraciones de pared delgada y gruesa
Spezifikation
Descripción Tubos para bombas Catalyst
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.