Learn More
R&L Enterprises™ Base de soporte de retorta en forma de trípode
Código de producto. 12338139 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Centro de la varilla: 135mm
Centro de la varilla: 175mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
12338139 Centro de la varilla: 135mm cada uno
12916806 Centro de la varilla: 175mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12338139
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ajouter au panier
Opción excelente para sujetar los soportes de retorta en el laboratorio. La base de soporte de retorta en forma de trípode de R&L Enterprises™ está hecha de hierro fundido.
  • Pintado de azul
  • Con patas de caucho
  • El orificio de la varilla central está roscado
  • Sin varilla
Spécification
Material Hierro fundido
Admite Centro de la varilla: 135mm
Incluye Con patas de caucho
Tipo de producto Base de dispersión de trípode
Color Azul
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.