Especificaciones
| Material | Acero chapado en zinc |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 135 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Patas extendidas |
| Tipo de producto | Soporte de trípode |
| Forma | Circular |