Specifications
| Altura (imperial) | 5.9 in. |
| Material | Aluminum |
| Anchura (imperial) | 6.3 in. |
| Tipo de producto | Case |
| Para utilizar con (equipo) | FH40TG Teleprobe |
| Dimensiones | 90 x 16 x 15 cm |