Learn More
Sartorius Soporte de carrusel para 6 pipetas
Código de producto. 15503913 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15503913 6 cada uno
1 options
Código de producto. 15503913 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH725630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.37€
    142.00€ / paquete de 1
    Ahorro 134.37€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Cuando no se usen, las pipetas se deben almacenar en posición vertical con el fin de evitar la contaminación de escritorios y mesas de trabajo. Este soporte de carrusel compacto es ideal para ahorrar espacio en la mesa de trabajo al sostener 6 pipetas mec
  • Compatible con todos los modelos de pipetas mecánicas de Sartorius
  • Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 290 x 250 x 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Pipetas
Material Acrílico
Posiciones 6
Forma Redondo
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos de precisión
Para utilizar con (equipo) Pipetas mecánicas
Fondo (métrico) 250 mm
Tipo de producto Soporte para pipeta
Estantes Varillas de bloqueo verticales
Altura (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 290 mm