Learn More
Fisherbrand™ Soporte para pipetas en carrusel universal
Código de producto. 15650785 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15650785 cada uno
1 options
Código de producto. 15650785
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Almacena hasta 8 pipetas monocanal, 4 pipetas multicanal o una combinación de ambas pipetas. El soporte para pipetas en carrusel universal Fisherbrand™ sujeta firmemente casi cualquier marca conocida de pipetas del mercado, lo que lo hace verdaderam
  • Ideal para laboratorios que no desean trabajar de forma exclusiva con una marca de pipeta o que ya utilizan varias marcas
  • La base pesada permite una fácil extracción o sustitución de las pipetas, con una sola mano
  • Las pipetas se almacenan en posición vertical para evitar la contaminación
  • Gire de forma cómoda el cabezal del soporte para seleccionar o almacenar pipetas
  • Mango de agarre rápido para mover el soporte de pipetas (con o sin carga)
  • La unidad no es esterilizable en autoclave, pero se puede limpiar con jabón y agua o con los desinfectantes habituales de laboratorio
  • Fabricadas con ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Pipetas monocanal (8) o pipetas multicanal (4)
Material ABS
Posiciones 8
Forma Circular
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Soporte para pipeta
Altura (métrico) 408 mm