Learn More
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Product Code. 16441118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Unit Size
16441118 5 g 5g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16441118 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1453
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Spezifikation
Chemical Name or Material (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H16ClNO3
Quantity 5 g
Synonym DL-Carnitine chloride
Solubility Information H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 197.66
Formula Weight 197.66
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.