Learn More
Heathrow Scientific™ División de cartón de caja de almacenamiento de tubos de 36 pocillos, tubos de 15 ml, blanco
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- La división es para tubos de 15 ml
- 36 pocillos (17,5 mm de diámetro de pocillo)
- Matriz de 6 x 6
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | División de caja de cartón para almacenamiento de tubos |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Rejilla de inserto |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos |
| Admite | Tubos |
| Conjunto de tubos | 6 x 6 |
| Longitud (imperial) | 5,65 in |
| Longitud (métrico) | 14,35 cm |
| Mostrar más |