Learn More
Heathrow Scientific™ División de cartón de caja de almacenamiento de tubos de 16 pocillos, tubos de 50 ml, blanco
Código de producto. 12616265 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
12616265 Blanco paquete de 10
1 options
Código de producto. 12616265 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2860P
Edge
La división de cartón es para la organización de pequeñas muestras y tubos.
  • La división es para tubos de 50 ml
  • 16 pocillos (29,5 mm de diámetro de pocillo)
  • Matriz de 4 x 4
Especificaciones
Descripción División de caja de cartón para almacenamiento de tubos
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Rejilla de inserto
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Admite Tubos
Conjunto de tubos 4 x 4
Longitud (imperial) 5,65 in
Longitud (métrico) 14,35 cm
Anchura (imperial) 5,65 in
Anchura (métrico) 14,35 cm
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,80 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 29,5 mm