Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de cartón para almacenamiento de tubos de 15 y 50 ml (sin división), blanca
Código de producto. 12606265 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12606265 Blanco paquete de 10
1 options
Código de producto. 12606265 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2860M
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La caja de cartón para almacenamiento de tubos es una forma económica de organizar los tubos.
  • Las cajas de cartón económicas son desechables
  • Superficie de escritura para descripciones o sistemas de autonumeración
  • Divisiones disponibles en dos tamaños
  • Las divisiones deben solicitarse por separado
Especificaciones
Descripción Caja de cartón para tubos
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica/congeladora
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Admite Tubos
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Anchura (imperial) 5,7 in
Anchura (métrico) 14,5 cm
Altura (imperial) 4,8 in
Altura (métrico) 12,2 cm