Descripción
- Ideal para almacenar tubos de muestra, viales criogénicos y tubos de centrifugadora
- El recubrimiento resistente al líquido de cada caja está diseñado para almacenamiento en frigorífico y congelador criogénico
Especificaciones
Especificaciones
| Antirrotación | N.º |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos para centrífuga de 15 mL |
| Admite | 49 Tubos |
| Incluye | Divisores |
| Conjunto de tubos | 7 x 7 |
| Temperatura que resiste (métrico) | -196 °C a 121 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 134 mm x 134 mm x 115 mm |
| Peso (imperial) | 1 lb |