Learn More
Globe Scientific Caja de almacenamiento de cartón para viales criogénicos altos
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Diseñado para su uso en frigoríficos y sistemas de congelador criogénico
- Recubrimiento resistente al líquido
- Las cajas vienen completamente montadas
- Cuadrícula numerada impresa en la parte inferior de cada caja
- Agujeros de drenaje para reducir la acumulación de humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 81 lugar (9 x 9) |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Admite | Tubos (2 in H x 13 mm W) |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -196°C |
| Cantidad | 96/Cs. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 134 x 134 x 47 mm |
| Mostrar más |