Descripción
Almacene y transporte hasta 20 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Fisherbrand™ Las bandejas de cartón para portaobjetos cuentan con ranuras empotradas que protegen las muestras y cortes para el pulgar para facilitar el acceso a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
- Admite portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
- Los compartimentos horizontales se retraen para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
- Cuenta con ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de los portaobjetos
- La cubierta de la carpeta incluye una ficha identificativa del portaobjetos con un número
- Las carpetas desechables están disponibles en 2 tamaños y colores diferentes
Especificaciones
Specifications
| Tipo | Bandeja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 20 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Verde |
| Compartimentos | 20 |
| El dispositivo tiene | 20 portaobjetos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 341 x 9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento o transporte |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
| Material | Cartón |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.