Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Código de producto. 11932421 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
11932421 30 mm 9 x 9 paquete de 10
11507683 30 mm 10 x 10 paquete de 10
10354003 40 mm 10 x 10 paquete de 10
10797093 65 mm 10 x 10 paquete de 10
10008872 25 mm 9 x 9 paquete de 10
10384573 40 mm 9 x 9 paquete de 10
10130033 65 mm 9 x 9 paquete de 10
10767093 65 mm 8 x 8 paquete de 10
10232963 65 mm 7 x 7 paquete de 10
10130903 25 mm 4 x 4 paquete de 10
10314633 30 mm 4 x 4 paquete de 10
10394053 40 mm 4 x 4 paquete de 10
10465703 65 mm 4 x 4 paquete de 10
11872523 40 mm 7 x 7 paquete de 10
11892523 25 mm 8 x 8 paquete de 10
11547673 25 mm 10 x 10 paquete de 10
11826893 25 mm 16 x 16 paquete de 10
11862523 30 mm 7 x 7 paquete de 10
11802533 20 mm 8 x 8 paquete de 10
11812533 40 mm 8 x 8 10 PCS
11577683 40 mm 16 x 16 paquete de 10
11816913 65 mm 16 x 16 paquete de 10
11836893 50 mm 16 x 16 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11932421
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repe
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Cantidad 10 Insertos
Material Cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua
Altura (métrico) 30 mm
Color Blanco
Anchura (métrico) 136 mm
Longitud (métrico) 136 mm
matriz, red, conjunto 9 x 9