Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de cartón para microtubos criogénicos (0,5 ml)
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- Tubos de 0,5 ml, 100 pocillos, 12 mm de diámetro de pocillo
- Divisiones incluidas con la caja
- Almacenar en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2, -196 °C
- Cabe en la mayoría de las estanterías de congelador estánd
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Descripción | Caja de almacenamiento de microtubos criogénicos de cartón |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Para utilizar con (aplicación) | Microtubos |
| Admite | Microtubos |
| Incluye | Separador |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Mostrar más |