Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Tenak™ Criocajas de cartón
Tenak™ Criocajas de cartón
Código de producto. 15210524 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
20 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 15210524 | Blanco | 133 x 133 x 50 mm | Divisores | 36 PCS |
| 11597294 | Azul | 133 x 133 x 50 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15130887 | Rojo | 133 x 133 x 50 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15280554 | Blanco | 75 x 75 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15170877 | Amarillo | 133 x 133 x 50 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15280514 | Blanco | 133 x 133 x 32 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15200604 | Blanco | 136 x 136 x 75 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15250594 | Blanco | 136 x 136 x 50 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 11620443 | Blanco | 133 x 133 x 52 mm | Divisor de 10 x 10 | 36 PCS |
| 15200594 | Blanco | 136 x 136 x 32 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15210604 | Azul | 133 x 133 x 75 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15220594 | Rojo | 133 x 133 x 32 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15220524 | Blanco | 133 x 133 x 75 mm | - | 36 PCS |
| 15220604 | Rojo | 133 x 133 x 75 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15230604 | Verde | 133 x 133 x 75 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15260534 | Blanco | 133 x 133 x 100 mm | Divisores | 36 PCS |
| 15270554 | Blanco | 133 x 133 x 52 mm | Divisor de 9 x 9 | 36 PCS |
| 15280534 | Rojo | 133 x 133 x 100 mm | Divisores | paquete de 36 |
| 15290554 | Blanco | 100 x 100 mm | Divisores | 36 PCS |
| 15290604 | Blanco | 133 x 133 x 130 mm | Divisor de 9 x 9 | paquete de 36 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Código de producto.
15210524
Proveedor
Tenak™
N.º de proveedor
TE22005
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Usar código promocional 28029
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
65.62 EUR hasta el 2026-11-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28029" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28029" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
- Cartón
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80 °C
- Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Incluye | Divisores |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 50 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Mostrar más Mostrar menos |