Descripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad: Las cajas criogénicas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color | Verde |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 1 a 2 mL |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 136 x 136 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 50 mm |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| Mostrar más |