Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm
Código de producto. 11557633 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Unit Size:
paquete de 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color Unit Size
11557633 136 x 136 x 100 mm Blanco paquete de 10
11822463 136 x 136 x 100 mm Rojo paquete de 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rojo paquete de 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rojo paquete de 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Amarillo paquete de 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Blanco paquete de 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rojo paquete de 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Azul paquete de 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Azul paquete de 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Azul paquete de 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rojo paquete de 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Blanco paquete de 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Blanco paquete de 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Azul paquete de 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Amarillo paquete de 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Amarillo paquete de 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Verde paquete de 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Verde paquete de 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Verde paquete de 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Amarillo paquete de 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Verde paquete de 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Verde paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 11557633
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a te
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Specifications
Capacidad (métrico) 5 mL
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (L x An) 136 x 136 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 100 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) interior 136 mm
Altura (métrico) 100 mm
Peso (métrico) 1,05 kg