Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Código de producto. 11557623 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11557623 Blanco 50 mm paquete de 10
10573815 Blanco 32 mm paquete de 10
10568815 Verde 50 mm paquete de 10
10231545 Amarillo 50 mm paquete de 10
10739884 Verde 75 mm paquete de 10
11822483 Blanco 75 mm paquete de 10
10637584 Blanco 100 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11557623
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo. Las cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por
  • Máxima flexibilidad: Las cajas criogénicas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Las cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Cantidad 10 Paq.
Altura (métrico) 50 mm