Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm
Código de producto. 11812513 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
24 product options available for selection
| Código de producto. | Altura (métrico) | matriz, red, conjunto | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | paquete de 10 |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | paquete de 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | paquete de 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | paquete de 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | paquete de 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | paquete de 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | paquete de 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | paquete de 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | paquete de 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | paquete de 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | paquete de 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | paquete de 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | paquete de 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | paquete de 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | paquete de 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | paquete de 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | paquete de 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | paquete de 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | paquete de 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | paquete de 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | paquete de 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | paquete de 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | paquete de 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Código de producto.
11812513
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Usar código promocional 28038
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
28.30 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Inserto de caja criogénica |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| matriz, red, conjunto | 9 x 9 |