Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Código de producto. 11577703 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11577703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Cantidad 10 Paquetes
Material Cartón
Tipo de producto Insertos para caja criogénica
Altura (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Longitud (métrico) 133 mm
matriz, red, conjunto 7 x 7