Learn More
Fisherbrand™ Tapones
Código de producto. 11542662 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para uso con tubos de ensayo sin reborde
Código de producto.
11542662 Para uso con tubos de ensayo sin reborde
1 options
Código de producto. 11542662
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los tapones Bacti-Caps™ ofrecen un sellado positivo y firme de los tubos de cultivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investig
  • Bacti-Caps™  para tubos de ensayo sin borde
  • Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
  • Adecuados para todos los tamaños de tubos de ensayo estándar, se adaptan a tubos sin borde y de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm. 
  • Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
  • Bacti-Caps™ Están hechos de plástico virgen resistente a los químicos, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes y ésteres.
  • Fomentan el crecimiento del cultivo
  • Codificado con color
  • Intercambio de gas controlado
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Tipo de producto Tapón para tubo de cultivo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Plástico (virgen)
Cantidad 10 Paq.
Tamaño (métrico) 38 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo sin reborde