Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares para microhematocritos
Código de producto. 13522140
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
Diámetro interior (métrico):
1,1-1,2 mm
De 0,9 a 1,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
13522140 75 μl 1,1-1,2 mm paquete de 1000
13552140 60 μl De 0,9 a 1,0 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13522140 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 2901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.47€
    28.52€ / paquete de 1000
    Ahorro 3.95€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usar Marienfeld Superior™ Tubos capilares para microhematocritos para la centrifugación de muestras de sangre
  • Hecho de vidrio de alta calidad.
  • En conformidad con la norma DIN ISO 12 772
  • Disponible con y sin heparinización
  • El pulido al fuego en el extremo codificado por color garantiza que las centrífugas no se dañen.
  • Para un solo uso
  • 100 piezas en un vial dispensador, 10 viales en una caja
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Tubo capilar
Aditivo Heparina de sodio
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 75 μl
Diámetro interior (métrico) 1,1-1,2 mm
Cantidad 10x100
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación de muestras de sangre
Longitud (métrico) 75 mm
Certificaciones/conformidad Marcado CE (IVD)